Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Mikrobürette nach Bang
Mit austauschbarem geradem Nadelventil-Sperrhahn mit PTFE-Spindel (PTFE-Schlüssel im Zwischen-Absperrhahn)
Marke: BRAND™ 24269
389.93 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
10 ml | |
0.02 ml | |
Gerade | |
±0.02 ml | |
DIN EN ISO 385, USP |
Borosilikatglas 3.3 | |
2 | |
PTFE | |
Klasse AS |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ BLAUBRAND™ Mikrobürette nach Bang > Fassungsvermögen (metrisch) 10 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur