Learn More
Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 6/8 Ausschwingrotoren
Erweitern Sie mit den Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 6/8 Rotoren für die neuen Thermo Scientific™ Zentrifugen für Blutbankanwendungen die Kapazität einzelner Becher auf Blutbeutel mit einer Kapazität von bis zu 550 ml.
Marke:  Thermo Scientific™ 75003861
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15739389
  • 19306.05 CHF / 1 Stück
Das akademische Best Buy Book 2025
Aktionscode 25081 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Decken Sie den Blutverarbeitungsbedarf Ihres Labors für normalen bis mittleren Durchsatz mit dem Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 6 Ausschwingrotor mit einer Blutbeutelkapazität von 6 x 550 ml, oder rüsten Sie mit dem Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 8 Ausschwingrotor bei Verwendung desselben Bechersystems auf 8 x 550 ml-Beutel auf.
Probenverarbeitung mit hohem Durchsatz mit der Flexibilität, sie mit einer Kapazität von 6 oder 8 x 550 ml-Blutbeuteln (6 oder 8 x 1000 ml) bei Verwendung derselben Becherauswahl. Rüsten Sie auf Thermo Scientific™ Dura-Coat™ Becher mit Nickelbeschichtung auf, um den Schutz vor Korrosion durch Feuchtigkeit, Chemikalien oder alkaline Lösungen zu verbessern.
Diese Rotoren mit Windschutz verfügen über Thermo Scientific™ Eco-Spin™ Technologie, und bieten, basierend auf einer technischen Evaluierung von Designs desselben Rotorkörpers mit und ohne Windschutz, Energieeinsparungen von bis zu 64 %.
Kompatibel mit den Funktionen Thermo Scientific™ Auto-Lid™ und Auto-ID™, die sofortiges Öffnen des Rotordeckels, Deckellagerung und Rotorerkennung ermöglichen, um Zeit zu sparen und die Integrität Ihrer Proben zu schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
HAEMAFlex 6 Ausschwingrotor
Ausschwingrotor
7.295 × g
Thermo Scientific Cryofuge 8 und 16 und Sorvall BP 8 und 16 Zentrifugen
Rotorkörper aus Edelstahl, Windschutz und Becher aus Aluminium, Flasche aus Polypropylen
6 x 550 ml Blutbeutel (6 x 1.000 ml)
5.000 U/min
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 6/8 Ausschwingrotoren > 6/8, Ausschwingrotor, 6 x 550 ml, 8 x 550 ml, Blutbeutel, 5.000 U/min