Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Messkolben aus Borosilikatglas mit Glasstopfen, braun, Klasse A
Die Konstruktion aus braunem Borosilikatglas entspricht der Norm DIN EN ISO 1042. BRAND™ Blaubrand™ Messkolben aus braunem Borosilikatglas, Klasse A, mit Glasstopfen schützen lichtempfindliche Flüssigkeiten vor Zersetzung. Chargennummer und Zertifikat sind in der Verpackung enthalten. DakkS-Kalibrierzertifikat auf Anfrage lieferbar.
Marke: BRAND™ 37438
89.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hergestellt aus braunem Borosilikatglas
- Konform mit Norm DIN EN ISO 1042.
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, In.)
- Stopfen aus Braunglas. austauschbar gegen Stopfen aus Polypropylen.
- Kolben aus dunklem Braunglas schützt lichtempfindliche Flüssigkeiten vor Beschädigung.
- Mit Chargennummer und Zertifikat.
- DAkkS-Kalibrierzertifikat auf Anfrage erhältlich.
Spezifikation
Kalibriert auf Volumenaufnahme | |
Glas | |
5 ml | |
±0.04 ml | |
1 Stück | |
A |
DIN EN ISO 1042. DAkkS-Kalibrierzertifikat auf Anfrage. | |
Braun | |
Borosilikatglas | |
Weit | |
± 0,04 ml | |
10/19 |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Videos
-
Brand BLAUBRAND
-
Brand BLAUBRAND (DE)