Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Messkolben aus Borosilikatglas mit Glasstopfen, braun, Klasse A
Die Konstruktion aus braunem Borosilikatglas entspricht der Norm DIN EN ISO 1042. BRAND™ Blaubrand™ Messkolben aus braunem Borosilikatglas, Klasse A, mit Glasstopfen schützen lichtempfindliche Flüssigkeiten vor Zersetzung. Chargennummer und Zertifikat sind in der Verpackung enthalten. DakkS-Kalibrierzertifikat auf Anfrage lieferbar.
92.25 CHF - 255.00 CHF
Spezifikation
Kalibrierung | Kalibriert auf Volumenaufnahme |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 1042. DAkkS-Kalibrierzertifikat auf Anfrage. |
Verschlussmaterial | Glas |
Farbe | Braun |
Material | Borosilikatglas |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Flaschenhalstyp | Fehlergrenze | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Flaschenhalstyp | Fehlergrenze | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11884160
|
BRAND™
37446 |
20 ml | 10/19 | Enghals | ±0.04 ml |
210.00 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10504021
|
BRAND™
37453 |
1000 ml | 24/29 | Enghals | ±0.4 ml |
125.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11623209
|
BRAND™
37438 |
5 ml | 10/19 | Weit | ±0.04 ml |
92.25 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11633209
|
BRAND™
37443 |
10 ml | 10/19 | Enghals | ±0.04 ml |
255.00 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11894020
|
BRAND™
37447 |
25 ml | 10/19 | Enghals | ±0.04 ml |
211.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11653209
|
BRAND™
37445 |
50 ml | 14/23 | Weit | ±0.10 ml |
101.00 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11824170
|
BRAND™
37448 |
50 ml | 12/21 | Enghals | ±0.06 ml |
224.00 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11804030
|
BRAND™
37449 |
100 ml | 14/23 | Enghals | ±0.10 ml |
232.00 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11814030
|
BRAND™
37450 |
200 ml | 14/23 | Enghals | ±0.15 ml |
117.00 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11844180
|
BRAND™
37451 |
250 ml | 14/23 | Enghals | ±0.15 ml |
128.00 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11814170
|
BRAND™
37452 |
500 ml | 19/26 | Enghals | ±0.25 ml |
169.00 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
- Hergestellt aus braunem Borosilikatglas
- Konform mit Norm DIN EN ISO 1042.
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, In.)
- Stopfen aus Braunglas. austauschbar gegen Stopfen aus Polypropylen.
- Kolben aus dunklem Braunglas schützt lichtempfindliche Flüssigkeiten vor Beschädigung.
- Mit Chargennummer und Zertifikat.
- DAkkS-Kalibrierzertifikat auf Anfrage erhältlich.
Spezifikation
Kalibriert auf Volumenaufnahme | |
Glas | |
Borosilikatglas |
DIN EN ISO 1042. DAkkS-Kalibrierzertifikat auf Anfrage. | |
Braun | |
A |