Learn More
Brand™ Blaubrand™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A
Die Konstruktion aus braunem Borosilikatglas entspricht der Norm DIN EN ISO 1042. BRAND™ Blaubrand™ Messkolben aus braunem Borosilikatglas, Klasse A sind mit einem Polypropylenstopfen versehen, der sich durch einen Braunglasstopfen austauschen lässt. Die dunklen Flaschen schützen lichtempfindliche Flüssigkeiten vor Zersetzung. Mit Chargennummer und Zertifikat. USP-Einzel- und USP-Chargenzertifikat sind ebenfalls auf Anfrage lieferbar.
Marke:  Brand™ 37401
73.36 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11818371
  • 77.40 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hergestellt aus braunem Borosilikatglas.
  • Konform mit Norm DIN EN ISO 1042.
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, In.)
  • Dunkles Glas schützt lichtempfindliche Flüssigkeiten vor Beschädigung.
  • Stopfen aus Polypropylen, austauschbar gegen Stopfen aus Braunglas.
  • Mit Chargennummer und Zertifikat. Individuelles USP-Zertifikat und USP-Chargenzertifikat auf Anfrage erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kalibriert auf Volumenaufnahme
Polypropylen
5 ml
±0.04 ml
2 Stück
A
DIN EN ISO 1042. DAkkS-Kalibrierzertifikat auf Anfrage.
Braun
Borosilikatglas
Weit
± 0,04 ml
10/19
Videos
  • Brand BLAUBRAND
  • Brand BLAUBRAND (DE)
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Brand™ Blaubrand™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A > Gelb; Polypropylen-Stopfen Nr.:10/19; Fehlergrenze:± 0,04 ml