Learn More
Hirschmann™ Trapezförmiger Messkolben aus Glas mit Glasstopfen
Für volumetrische Genauigkeit und Präzision im Liquid Handling.
Marke:  Hirschmann™ 2960252
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11734116
  • 50.50 CHF / 2 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Beschreibung
  • Klasse A
  • Aus DURAN™ Borosilikatglas
  • Blaue Graduierungsmarkierungen
  • Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
  • Trapezförmig
  • Standardschliff und Glasstopfen
  • Kalibriert für IN
  • Gemäß DIN EN ISO 1042
Spezifikation
Spezifikation
DIN EN ISO 1042
5 ml
70 ± 5 mm
2/Packung
±0,025 mL
Autoklavierbar
Unsteril
Konisch
Polyethylen
Borosilikatglas 3.3
± 0,025 ml
NS 7/16
Blaue Emaillefarbe
Nein
A
NS 7/16
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ Trapezförmiger Messkolben aus Glas mit Glasstopfen > Fassungsvermögen (metrisch) 5 ml, Normschliffanschluss: NS 7/16