Learn More
Brandâ„¢ Blaubrandâ„¢ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A
Die Konstruktion aus braunem Borosilikatglas entspricht der Norm DIN EN ISO 1042. BRANDâ„¢ Blaubrandâ„¢ Messkolben aus braunem Borosilikatglas, Klasse A sind mit einem Polypropylenstopfen versehen, der sich durch einen Braunglasstopfen austauschen lässt. Die dunklen Flaschen schützen lichtempfindliche Flüssigkeiten vor Zersetzung. Mit Chargennummer und Zertifikat. USP-Einzel- und USP-Chargenzertifikat sind ebenfalls auf Anfrage lieferbar.
Marke:  Brandâ„¢ 37410
121.92 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24223" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11884020
  • 142.00 CHF / 2 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hergestellt aus braunem Borosilikatglas.
  • Konform mit Norm DIN EN ISO 1042.
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, In.)
  • Dunkles Glas schützt lichtempfindliche Flüssigkeiten vor Beschädigung.
  • Stopfen aus Polypropylen, austauschbar gegen Stopfen aus Braunglas.
  • Mit Chargennummer und Zertifikat. Individuelles USP-Zertifikat und USP-Chargenzertifikat auf Anfrage erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kalibriert auf Volumenaufnahme
Polypropylen
500 ml
±0.25 ml
2 Stück
A
DIN EN ISO 1042.DAkkS-Kalibrierzertifikat und USP-Zertifikat auf Anfrage.
Braun
Borosilikatglas
Enghals
±0.25 ml
19/26
Videos
  • Brand - BLAUBRAND
    BLAUBRAND video
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Brand BLAUBRAND
  • Brand BLAUBRAND (DE)
    Brand BLAUBRAND (DE)
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Brand BLAUBRAND (DE)
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation
    Dokumentation
    Reference Materials
    Technical Notes
    Name des Produkts
    Brandâ„¢ Blaubrandâ„¢ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A > Gelb; Polypropylen-Stopfen; Fehlergrenze:±0.25ml