Learn More
Thermo Scientific™ Schwarze 96-Well Platten für die Immunologie
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Führen Sie quantitative und qualitative Immunoassays wie ELISA und Bindungstests mit diesen schwarzen 96-Well-Platten für die Immunologie aus, die in drei Oberflächentypen erhältlich sind.
189.00 CHF - 348.00 CHF
Spezifikation
Format Standard
Deckel Ohne Deckel
Nachweisverfahren Fluoreszenz
Array 8 x 12
Farbe Schwarz
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Oberflächenbehandlung Arbeitsvolumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Oberflächenbehandlung Arbeitsvolumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10030581
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
437111
MaxiSorp 350 μl
348.00 CHF
80 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10316191
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
437112
Polystyrol 350 μl
311.82 CHF
80 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10588885
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
7605
Mittleres Bindungsvermögen 280 μl
195.84 CHF
50 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10324185
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
7805
Hohe Bindungskapazität 280 μl
234.00 CHF
50 Stück
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10364715
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
9502867
Universalbindung (UB) 350 μl
189.00 CHF
50 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Führen Sie quantitative und qualitative Immunoassays wie ELISA und Bindungstests mit den Thermo Scientific™ schwarzen 96-Well-Platten für die Immunologie durch. Mit drei verschiedenen Oberflächenarten und optimaler Bindung minimieren diese Platten den Hintergrund bei der Fluoreszenzmessung.
Eigenschaften:
  • Stellfläche der Platte entsprechend SBS — geeignet für Standardausrüstung
  • Erhältlich mit Wells mit flachem oder rundem Boden
  • Zertifizierte Bindungshomogenität/-reproduzierbarkeit
Auswahl der Oberfläche:
  • Thermo Scientific™ PolySorp™, Microfluor™ 1, Microlite™ 1+ und Universal Binding (UB) dienen zur Adsorption hydrophober Moleküle.
  • Thermo Scientific™ MaxiSorp™ ist hydrophil und hervorragend für Antikörper-Sandwich-Assays geeignet.
  • Microfluor 2 und Microlite 2+ sind leicht hydrophil und binden verschiedenste Biomoleküle.
Kompatibel mit:
Kompatibel mit Deckeln für Thermo Scientific™ MicroWell™ Platten, Klebeband und luftdurchlässiger Membran
Bestellinformationen:
Die Produktverfügbarkeit kann von Land zu Land variieren.
Gewährleistung: 90 Tage
Spezifikation
Spezifikation
Standard
Fluoreszenz
Schwarz
Polystyrol
Flacher Boden (F-Well)
Keine
Ohne Deckel
8 x 12
Mikrotiterplatte
96
Fluoreszenz
Dokumentation
Product Certifications
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Schwarze 96-Well Platten für die Immunologie