Learn More
Thermo Scientific™ Schwarze 96-Well Platten für die Immunologie
BIOPHARMA
Führen Sie quantitative und qualitative Immunoassays wie ELISA und Bindungstests mit diesen schwarzen 96-Well-Platten für die Immunologie aus, die in drei Oberflächentypen erhältlich sind.
Marke:  Thermo Scientific™ 437111
271.90 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24284" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10030581
  • 348.00 CHF / 80 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Führen Sie quantitative und qualitative Immunoassays wie ELISA und Bindungstests mit den Thermo Scientific™ schwarzen 96-Well-Platten für die Immunologie durch. Mit drei verschiedenen Oberflächenarten und optimaler Bindung minimieren diese Platten den Hintergrund bei der Fluoreszenzmessung.
Eigenschaften:
  • Stellfläche der Platte entsprechend SBS — geeignet für Standardausrüstung
  • Erhältlich mit Wells mit flachem oder rundem Boden
  • Zertifizierte Bindungshomogenität/-reproduzierbarkeit
Auswahl der Oberfläche:
  • Thermo Scientific PolySorp, Microfluor 1, Microlite 1+ und Universalbindung (UB) dienen zur Adsorption hydrophober Moleküle.
  • Thermo Scientific MaxiSorp ist hydrophil und hervorragend für Antikörper-Sandwich-Assays geeignet.
  • Microfluor 2 und Microlite 2+ sind leicht hydrophil und binden verschiedenste Biomoleküle.
Kompatibel mit:
Kompatibel mit Deckeln für Thermo Scientific MicroWell Platten, Dichtungsband und luftdurchlässiger Membran
Bestellinformationen:
Die Verfügbarkeit kann von Land zu Land variieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hydrophil
Ohne Deckel
8 x 12
Adsorption
Mikrotiterplatte
96
MaxiSorp
Fluoreszenz
10
Antikörper (Glykoproteine)
Standard
Fluoreszenz
80 Kartons
Schwarz
Polystyrol
350 μl
Flacher Boden (F-Well)
80
Keine
F96
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer185187 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/02/2025 Catalog Number437111
Chargennummer184515 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/12/2024 Catalog Number437111
Chargennummer185048 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number437111
Chargennummer181102 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number437111
Chargennummer164664 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number437111
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Schwarze 96-Well Platten für die Immunologie > Flacher Boden, MaxiSorp, 350 μl
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.