Learn More
Thermo Scientific™ Schwarze 96-Well Platten für die Immunologie
GREENER_CHOICE
Führen Sie quantitative und qualitative Immunoassays wie ELISA und Bindungstests mit diesen schwarzen 96-Well-Platten für die Immunologie aus, die in drei Oberflächentypen erhältlich sind.
Marke:  Thermo Scientific™ 9502867
179.55 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10364715
  • 189.00 CHF / 50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Führen Sie quantitative und qualitative Immunoassays wie ELISA und Bindungstests mit den Thermo Scientific™ schwarzen 96-Well-Platten für die Immunologie durch. Mit drei verschiedenen Oberflächenarten und optimaler Bindung minimieren diese Platten den Hintergrund bei der Fluoreszenzmessung.
Eigenschaften:
  • Stellfläche der Platte entsprechend SBS — geeignet für Standardausrüstung
  • Erhältlich mit Wells mit flachem oder rundem Boden
  • Zertifizierte Bindungshomogenität/-reproduzierbarkeit
Auswahl der Oberfläche:
  • Thermo Scientific PolySorp, Microfluor 1, Microlite 1+ und Universalbindung (UB) dienen zur Adsorption hydrophober Moleküle.
  • Thermo Scientific MaxiSorp ist hydrophil und hervorragend für Antikörper-Sandwich-Assays geeignet.
  • Microfluor 2 und Microlite 2+ sind leicht hydrophil und binden verschiedenste Biomoleküle.
Kompatibel mit:
Kompatibel mit Deckeln für Thermo Scientific MicroWell Platten, Dichtungsband und luftdurchlässiger Membran
Bestellinformationen:
Die Verfügbarkeit kann von Land zu Land variieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hydrophob
Ohne Deckel
8 x 12
Adsorption
Mikrotiterplatte
350 μl
350 μl
Universalbindung (UB)
Fluoreszenz
25
50/Karton
Standard
Fluoreszenz
50 Kartons
Schwarz
Polystyrol
96
Unsteril
Flacher Boden (F-Well)
50
Keine
Lipide
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer23185C0 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum26/10/2023 Catalog Number9502867
Chargennummer19329C0 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum12/11/2021 Catalog Number9502867
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Schwarze 96-Well Platten für die Immunologie > Microtiter, flacher Boden RE, UB, 350 μl
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.