Learn More
Thermo Scientific™ Schwarze 96-Well Platten für die Immunologie
Führen Sie quantitative und qualitative Immunoassays wie ELISA und Bindungstests mit diesen schwarzen 96-Well-Platten für die Immunologie aus, die in drei Oberflächentypen erhältlich sind.
Marke: Thermo Scientific™ 7805
171.74 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24284" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Führen Sie quantitative und qualitative Immunoassays wie ELISA und Bindungstests mit den Thermo Scientific™ schwarzen 96-Well-Platten für die Immunologie durch. Mit drei verschiedenen Oberflächenarten und optimaler Bindung minimieren diese Platten den Hintergrund bei der Fluoreszenzmessung.
Eigenschaften:
- Stellfläche der Platte entsprechend SBS — geeignet für Standardausrüstung
- Erhältlich mit Wells mit flachem oder rundem Boden
- Zertifizierte Bindungshomogenität/-reproduzierbarkeit
Auswahl der Oberfläche:
- Thermo Scientific PolySorp, Microfluor 1, Microlite 1+ und Universalbindung (UB) dienen zur Adsorption hydrophober Moleküle.
- Thermo Scientific MaxiSorp ist hydrophil und hervorragend für Antikörper-Sandwich-Assays geeignet.
- Microfluor 2 und Microlite 2+ sind leicht hydrophil und binden verschiedenste Biomoleküle.
Kompatibel mit:
Kompatibel mit Deckeln für Thermo Scientific MicroWell Platten, Dichtungsband und luftdurchlässiger Membran
Bestellinformationen:
Die Verfügbarkeit kann von Land zu Land variieren.
Spezifikation
Leicht hydrophil | |
Ohne Deckel | |
8 x 12 | |
Schwarz | |
Polystyrol | |
96 | |
Hohe Bindungskapazität | |
Fluoreszenz | |
10 | |
Antikörper (Glykoproteine) und Proteine |
Standard | |
Fluoreszenz | |
50 Kartons | |
Mikrotiterplatte | |
330 μl | |
280 μl | |
Flacher Boden (F-Well) | |
50 | |
Keine | |
F96 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.