Learn More
Wismut-Zinnklumpen, eutektisch, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
54.05 CHF - 588.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bismuth Tin eutectic lump
Schmelzpunkt 138°C
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich Bi:Sn; 58:42 wt%
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
MDL-Nummer MFCD00143771
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11381819
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
012480.14
25 g
54.05 CHF
25 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11371819
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
012480.22
100 g
152.00 CHF
100 Gramm
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11361819
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
012480.36
500 g
588.00 CHF
500 Gramm
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Bismuth Tin eutectic lump
Bi:Sn; 58:42 wt%
MFCD00143771
Klumpen
138°C
(Metallbasis)
99.95%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Wismut-Zinnklumpen, eutektisch, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals