Learn More
Wismut-Zinnklumpen, eutektisch, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 012480.22
147.78 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11371819
  • 152.00 CHF / 100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bismuth Tin eutectic lump
Bi:Sn; 58:42 wt%
MFCD00143771
99.95%
138°C
(Metallbasis)
100 g
Klumpen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN09J011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog Number012480.14,012480.36,012480.22
ChargennummerW02I001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/09/2022 Catalog Number012480.14,012480.36,012480.22
ChargennummerY27F012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number012480.14,012480.36,012480.22
ChargennummerU04A054 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number012480.14,012480.36,012480.22
ChargennummerF24J01 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number012480.14,012480.36,012480.22
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wismut-Zinnklumpen, eutektisch, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals > 100 g