Learn More
Wismut-Zinnklumpen, eutektisch, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 012480.14
52.71 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11381819
  • 54.05 CHF / 25 Gramm
Lager vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bismuth Tin eutectic lump
Bi:Sn; 58:42 wt%
MFCD00143771
99.95%
138°C
(Metallbasis)
25 g
Klumpen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN09J011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog Number012480.14,012480.36,012480.22
ChargennummerW02I001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/09/2022 Catalog Number012480.14,012480.36,012480.22
ChargennummerY27F012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number012480.14,012480.36,012480.22
ChargennummerU04A054 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number012480.14,012480.36,012480.22
ChargennummerF24J01 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number012480.14,012480.36,012480.22
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wismut-Zinnklumpen, eutektisch, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals > 25 g