Learn More
Wismut-Zinnklumpen, eutektisch, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012480.36
570.40 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Descripción
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Especificaciones
Bismuth Tin eutectic lump | |
Bi:Sn; 58:42 wt% | |
MFCD00143771 | |
99.95% |
138°C | |
(Metallbasis) | |
500 g | |
Klumpen |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
RUO – Research Use Only