Learn More
IBA Lifesciences Biotin-Stammlösung
Zur Dissoziation von Twin-Strep-Tag™ von zellfähigem Strep-Taktin™
Marke: IBA Lifesciences 6-6325-001
Beschreibung
- Biotin-Stammlösung zur Vorbereitung eines Dissoziationspuffers bei Verwendung der Strep-Tag™-Zelltechnologie (Fab-TACS™/Nano-TACS™, CD3/CD28 Streptamer™, MHC I Streptamer™).
- Biotin bewirkt außerdem die schnelle Dissoziation von Isolationsreagenzien von der Zelloberfläche.
- So werden voll funktionsfähige, hochreine und nicht-induzierte Zellen erhalten
Spezifikation
100 mM | |
Aufgelöst in DPBS |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Nur für Forschungszwecke.