Learn More
Thermo Scientific™ Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS) ohne Ca2+, Mg2+ für Pierce™ Primary Cell Isolation Kits
Einfache Isolierung und Kultivierung funktioneller primärer Kardiomyozyten mit hoher Viabilität
Marke:  Thermo Scientific™ 88284
29.41 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15215723
  • 44.12 CHF / 500 Milliliter
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Puffer
Flüssig
Immunhistochemie
Bei 4 °C lagern, vor Licht schützen
Pierce™
500 mL
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZJ387216 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number88284
ChargennummerZK394226 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number88284
ChargennummerZG387215 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/08/2024 Catalog Number88284
ChargennummerZE386143A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/06/2024 Catalog Number88284
ChargennummerZE386143 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/06/2024 Catalog Number88284
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS) ohne Ca2+, Mg2+ für Pierce™ Primary Cell Isolation Kits > 500 ml