Learn More
Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ NS2 5 μm-Analyse- und Vorsäulen
Bestellen Sie die Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ NS2 Silika-basierte, hocheffiziente Umkehrphasen-Säule für die Trennung von geladenen Analyten mit Mobilphasen-Ionenchromatographie (MPIC) mit unterdrückter Leitfähigkeitsdetektion.
Marke: Thermo Scientific™ 088788
Beschreibung
Profitieren Sie von einer Hochleistungsanalyse hydrophober Amine und Säuren mit unterdrückter Leitfähigkeitsdetektion mit hocheffizienten, Silika-basierten Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ NS2 Umkehrphasen-Säulen. Diese Säule ist für die Ionenchromatographie (MPIC) in mobilen Phasen konzipiert, bei der Eluenten verwendet werden, die Trifluoressigsäure (TFA), Heptafluorobutyrinsäure (HFBA), Hexansulfonsäure (HSA), Octansulfonsäure (OSA), Tetrapropylammonium (TPA)-Borat, Tetrabutylammonium (TBA), Borat und Natriumborat enthalten. Die Dionex IonPac NS2 Säule eignet sich auch für konventionelle LC-Anwendungen (Umkehrphasen-Flüssigkeitschromatographie).
MPIC ist eine Methode, bei der ein Ionenpaar-Mittel im Eluenten die Retention für geladene Analyten in einer hydrophoben Säule verbessert und dann vom Suppressor entfernt wird, um einen selektiven, empfindlichen Nachweis der Analyten zu ermöglichen. Für die Analyse von Kationen ist Heptafluorbuttersäure ein solches Mittel, das zur Unterdrückung geeignet ist.Hauptfunktionen der Säule:
- Hervorragende Auflösung
- Ausgezeichnete Peakschärfe
- Hohe Effizienz
- Robustes Festbett
Anionen verwenden in der Regel 5–10 mM Natriumborat, 0.5–5 mM TPA- oder TBA-Borat mit einem pH-Wert von 8–9, zubereitet aus Borsäure und dem entsprechenden Hydroxid. Bei der Gradientenelution mit einem Thermo Scientific™ Dionex™ ASRS™ Anion Self-Regenerating Suppressor empfehlen wir, die Natrium-/TBA-Konzentration konstant beizubehalten und das organische Lösungsmittel zu variieren.
Kationen verwenden in der Regel 0.5–10 mM TFA, HFBA, HSA oder OSA. Bei der Gradientenelution mit einem Thermo Scientific™ Dionex™ ASRS™ Cation Self-Regenerating Suppressor empfehlen wir, die Natrium-/TBA-Konzentration konstant beizubehalten und das organische Lösungsmittel zu variieren.
Die Lösungsmittelzusammensetzung ist aufgrund der Lösungsmittelverträglichkeit des Suppressors begrenzt. Spülen Sie alles Lösungsmittel vor dem Herunterfahren des Systems mit DI-Wasser aus dem Suppressor. Ausführliche Anweisungen und Grenzwerte bzgl. der Lösungsmittelkompatibilität finden Sie in den Suppressor-Handbüchern.
Bedienungsanleitung für den Suppressor- Die 4 mm Thermo Scientific™ Dionex™ AERS™ Anion Electrolytically Regenerated Suppressoren, Dionex ASRS Suppressoren, Thermo Scientific™ Dionex™ CERS™ Cation Electrolytically Regenerated Suppressoren und Dionex CSRS Suppressoren sind mit ≤40 % Acetonitril kompatibel und erfordern den Betrieb mit Fremdwasser.
- Thermo Scientific™ Dionex™ AMMS™ Anion MicroMembrane™ Suppressoren sind mit allen Lösungsmitteln mit 5–50 mN-Schwefelsäure in 2–10 ml/min kompatibel.
- Thermo Scientific™ Dionex™ AMMS™ Cation MicroMembrane™ Suppressoren sind mit allen Lösungsmitteln mit 20–100 mN-Tetrabutylammionium Hydroxid in 2–10 ml/min kompatibel.
- Ausführliche Anweisungen und Grenzwerte bzgl. der Lösungsmittelkompatibilität finden Sie in den Suppressor-Handbüchern.
Spezifikation
Guard Column | |
0,5 bis 1,0 (empfohlen) | |
4000 psi (275 bar) | |
IonPac NS2 | |
2,0 bis 9,5 | |
Kompatibel mit 0 bis 100 % wässrigen Eluenten. Kompatibel mit den meisten HPLC-Lösungsmitteln, außer THF 20 % max. | |
20 °C bis 35 °C | |
4 mm |
Polar-eingebettet C18 | |
Mobilphasen-Ionenchromatographie (MPIC)-Anwendungen | |
5 μm | |
Sphärisch, hochrein, porös | |
120 Å | |
300 m²/g | |
35 mm |