Learn More
Thermo Scientific™ BioLite zellkulturbehandelte Schalen
Führen Sie allgemeine Zellkulturverfahren wirtschaftlicher mit zellkulturbehandelten Thermo Scientific™ Biolite™ Schalen durch, die garantiert steril, nicht pyrogenisch und nicht zytotoxisch sind.
Marke: Thermo Scientific™ 130183
89.25 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ BioLite™ zellkulturbehandelten Schalen eignen sich für eine Vielzahl experimenteller Anforderungen und bieten gleichzeitig Kosteneffizienz für ein großes Anwendungsspektrum in Ihrer Zellkulturroutine. Erleben Sie optimales Leistungsverhalten mit einer breiten Größenauswahl.
• Zellkultur-behandelt• Steril gemäß ISO 11137, SAL 10-6
• USP Klasse VI und nicht zytotoxisch
• nicht pyrogenisch
Spezifikation
35 ml (Well) | |
Polyethylen | |
Steril | |
Zellkultur-Schale | |
120 | |
20 mm | |
150 mm |
148 cm² | |
Rund | |
Zellkultur | |
35 ml | |
10 | |
15,4 mm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Invitrogen
,
ABI Applied Biosystems
,
Thermo Scientific
,
Affymetrix eBioscience
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.Aktionscode: 24108Gültig bis zum: 2025-06-27
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30