Learn More
Falcon™ Gewebekulturschale mit Raster
GREENER_CHOICE
Die flachen, transparenten Polystyroloberflächen gewährleisten eine verzerrungsfreie mikroskopische Betrachtung der Zellen. Falcon™ Griffige Gewebekulturschalen sind so konzipiert, dass sich die einzelnen Schalen oder kleine Schalenstapel besonders leicht anheben lassen.
Marke:  Falcon™ 353025
342.69 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10314601
  • 360.73 CHF / 100 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die flachen, transparenten Polystyroloberflächen gewährleisten eine verzerrungsfreie mikroskopische Betrachtung der Zellen.
  • Die gleichmäßige Oberflächenchemie entsteht durch Vakuum-Gasplasma-Behandlung und fördert die Zellhaftung.
  • Bessere Handhabung kleiner Schalen durch das einzigartige Easy-Grip-Design
  • Nicht-pyrogen
  • Gammasterilisiert
  • In medizinischen Aufreißbeuteln verpackt
  • Reines Polystyrol, Kristallklasse
  • Mit Standard-Gewebekultur und Corning™ PrimariaTM Oberflächenbehandlung sowie ohne TC-Behandlung aus Polystyrol erhältlich
Auf Zellkulturen ausgelegt
  • Flache, verzerrungsfreie Optik
  • Deckel für optimalen Gasaustausch
  • Die Stapelringe erleichtern das Stapeln und die Handhabung
  • Die Vakuum-Gas-Plasmabehandlung verändert permanent und konsistent die Zellwachstumsfläche
  • Die Standardgewebekulturoberfläche ist hydrophil und enthält eine Vielzahl negativ geladener Funktionsgruppen, die die Zellanhaftung und -ausbreitung unterstützen
  • Corning Primaria Gewebekulturoberfläche enthält zusätzlich stickstoffhaltige funktionelle Gruppen und unterstützt nachweislich eine verbesserte Anhaftung, Ausbreitung und Differenzierung einiger Zelltypen
Bestellinformation
Verpackung: 10 pro Beutel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
Polystyrol
50 ml (Well)
151,9 cm2
Polystyrol
Steril
Zellkultur-Petrischale
Deckel
10/Packung
148,2 mm
Ja
Flach
Durchsichtig
Kariert
Rund
Zellkultur
45 bis 50 ml
100/Karton
22,1 mm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer5026034 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum10/06/2025 Catalog Number353025
Chargennummer5019928 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum10/06/2025 Catalog Number353025
Chargennummer5019925 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum10/06/2025 Catalog Number353025
Chargennummer5019924 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum10/06/2025 Catalog Number353025
Chargennummer4343052 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum10/06/2025 Catalog Number353025
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen Kunden
    Aktionscode: 25081
    Gültig bis zum2025-12-31
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Falcon™ Gewebekulturschale mit Raster > Gerasterte Grundfläche