Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Zellkultur-Petrischalen
BIOPHARMA
Führen Sie mit dem breiten Angebot an Größen und Ausführungen für experimentelle Ansprüche eine Vielfalt an Anwendungen durch.
Marke:  Thermo Scientific™ 168381
217.34 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10098720
  • 326.00 CHF / 80 Stück
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
Mit einer breiten Palette an Größen und Oberflächenbehandlungen erfüllen Thermo Scientific™ Nunc™ Zellkulturschalen eine Vielzahl experimenteller Anforderungen in Ihrer Zellkulturroutine. Führen Sie dank der Nunclon™ Delta Oberflächenbehandlung eine Vielzahl von Anwendungen in Schalen durch, die eine maximale Adhäsion für zahlreiche Zelltypen ermöglicht.
Merkmale:
  • Stapelringe oben und unten für einfachere Handhabung und stabileres Stapeln
  • Durch Gammabestrahlung sterilisiert
  • Mit oder ohne Belüftungsnocken für Gasaustausch verfügbar
  • Ein 2 x 2 mm-Gitter steht für Klonierungsexperimente und die Bestimmung der Effizienz zur Verfügung
Bestellinformationen:
174926 und 169558 verfügen über 2-mm-Gitter.
171099 und 150340 für Suspensionskulturen – kein Nunclon
Enthält:
Ein Zertifikat, das gegenüber dem Anwender die biologischen Leistungsparameter und die Rückverfolgbarkeit gewährleistet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Inklusive Verschluss
35 ml (Well)
Ohne Raster
Rund
Nunclon Delta
35 ml
Deckel
10
21 mm
Polystyrol
145 cm²
Polystyrol
Steril
Zellkultur-Schale
1
80
Deckel mit Entlüftung
150 mm
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer185627 Art des ZertifikatsBestrahlungszertifikat Datum01/06/2025 Catalog Number168381
Chargennummer185453 Art des ZertifikatsBestrahlungszertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number168381
Chargennummer184971 Art des ZertifikatsBestrahlungszertifikat Datum09/05/2025 Catalog Number168381
Chargennummer184872 Art des ZertifikatsBestrahlungszertifikat Datum09/05/2025 Catalog Number168381
Chargennummer185453 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/05/2025 Catalog Number168381
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Zellkultur-Petrischalen > 150 mm-Schale, mit Belüftung, in wiederverschließbaren Beuteln
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.