Learn More
Thermo Scientific™ BioLite zellkulturbehandelte Schalen
Führen Sie allgemeine Zellkulturverfahren wirtschaftlicher mit zellkulturbehandelten Thermo Scientific™ Biolite™ Schalen durch, die garantiert steril, nicht pyrogenisch und nicht zytotoxisch sind.
58.40 CHF - 108.00 CHF
Spezifikation
Material | Polyethylen |
---|---|
Form | Rund |
Sterilität | Steril |
Oberflächenbehandlung | Zellkultur |
Typ | Zellkultur-Schale |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11810765
|
Thermo Scientific™
130180 |
35 mm |
88.20 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11844335
|
Thermo Scientific™
130181 |
60 mm |
103.00 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11815275
|
Thermo Scientific™
130182 |
100 mm |
58.40 CHF
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11804125
|
Thermo Scientific™
130183 |
150 mm |
108.00 CHF
120 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ BioLite™ zellkulturbehandelten Schalen eignen sich für eine Vielzahl experimenteller Anforderungen und bieten gleichzeitig Kosteneffizienz für ein großes Anwendungsspektrum in Ihrer Zellkulturroutine. Erleben Sie optimales Leistungsverhalten mit einer breiten Größenauswahl.
• Zellkultur-behandelt• Steril gemäß ISO 11137, SAL 10-6
• USP Klasse VI und nicht zytotoxisch
• nicht pyrogenisch
Spezifikation
Polyethylen | |
Steril | |
Zellkultur-Schale |
Rund | |
Zellkultur | |
10 |