Learn More
Sartorius™ Biohit™ Mikropipetten
Ideal für Universitäten und Hochschulen oder jedes Labor, das ein kostengünstiges, zuverlässiges Werkzeug für die Flüssigkeitshandhabung sucht. Sartorius™ Biohit™ Proline mechanische Einzelkanalpipetten sind Pipetten mit einstellbarem Bereich, die mit vielen Marken von Pipettenspitzen verwendet werden können.
Marke:  Sartorius™ 720025
248.49 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10758092
  • 313.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Geringes Gewicht mit hoher Genauigkeit und Präzision für den professionellen Einsatz
  • Große Auswahl an Pipetten mit einstellbaren oder festen Volumenbereichen
  • Einstellbare Volumeneinstellung mit Einrastfunktionsmechanismus
  • Entspannter Griff durch ergonomische Fingerauflage
  • Geringeres Kontaminationsrisiko mit Safe-Cone Filtern, die erhältlich sind
  • Kompatibel mit vielen Universalspitzen, einschließlich Optifit und SafetySpace Spitzen
Proline Plus-Modelle verfügen über:
  • Farbcodierung auf der Pipette
  • Vollständig autoklavierbar, mit nur 3 zu reinigenden Teilen
  • Ergonomischeres Design für weniger Kraftaufwand beim Pipettieren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0.6, 0.9, 2 %
Optifit
Labor
1
5 bis 50 μl
Sicherheitskegel
Ideal für Universitäten und Hochschulen oder jedes Labor, das ein kostengünstiges Tool für den Umgang mit Flüssigkeiten benötigt
0.3, 0.6, 2 %
Ja
ISO
Autoklavierbar
Proline Plus
Mikropipette
Klares Volumen
Ergonomisch
Labor
Je 1
Chemikalien
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Sartorius™ Biohit™ Mikropipetten > Fassungsvermögen: 5 bis 50 μl; Genauigkeit: 0.6, 0.9, 2 %