Learn More
Honeywell™ Bilsom 304 l-Schaumstoffstecker (mit Kabel) Artikelnummer.: 11871781
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Honeywell™ Bilsom 304 l-Schaumstoffstecker (mit Kabel)
Artikelnummer. 11871781
Gelb/Weiß, mit Kabel
Click to view available options
Gelb/Weiß, mit Kabel
Artikelnummer. 11871781
Marke: Honeywell™ 1000106
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ohrstöpsel aus weichem Polyurethanschaum bieten überlegenen Langzeit-Tragekomfort und solides Leistungsverhalten
  • Weicher Schaumstoff für Tragekomfort und Leistung
  • Die glatte, schmutzabweisende Außenhaut verhindert, dass sich Dreck und andere Substanzen auf der Haut ansammeln oder in den Gehörgang gelangen.
  • Ideal für Mitarbeiter, die laute Geräusche unterdrücken und den besten Schutz und Komfort in einem Ohrstöpsel benötigen
  • Einer der meist verwendeten Polyurethan-Ohrstöpsel in Europa
  • Hervorragende Leistung bei Geräuschblockierungen in einem einzigen Ohrstöpsel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Gelb, Weiß
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EC-Kategorie PSA: 2, QA: ISO 9001/2000, EC-Zertifikat: 941057, EC-Bescheinigung: 9404815
Rauschunterdrückung (NRR) SNR: 33 dB
Corded Mit Trageband
Plug Shape Kugel
Produkttyp Einweg-Ohrstöpsel
Einwegprodukt Ja
Material Polyurethan
Brochures
Product Information
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Honeywell™ Bilsom 304 l-Schaumstoffstecker (mit Kabel) >