Spezifikation
Farbe | Orange |
Zertifizierung/Konformität | EC 030649/040809/040950, ISO 9001/2000 |
Größe | Universal |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verstellbar für höheren Tragekomfort |
Menge | 50/Pckg. |
Plug Shape | Flansch |
Produkttyp | Ohrstöpsel |
Einwegprodukt | Ja |
Material | TPE |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gehörschutzstöpsel, thermoplastisches Elastomer >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur