Learn More
3M™ E-A-Rcap/Flexicap/E-A-Rband Ersatzstöpsel (VE=10Paar)
Marke:  3M™ 7000103730
14.06 CHF gültig bis 2025-07-22
Benutzen Sie den Promotions-Code "24098" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12612615
  • 28.25 CHF / 10 Paare
Ausrüstung für die Sicherheit
Aktionscode 24131 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Beschreibung: 3M™ E-A-Rcap™ Ersatzstöpsel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gelb
CE-Kennzeichnung
Ersatz-Ohrstöpsel
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehr
    Aktionscode: 24131
    Gültig bis zum2025-07-08
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Code 24098, um diese Aktion zu erhalten.
    Aktionscode: 24098
    Gültig bis zum2025-07-16
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 16/06/2025 und dem 16/07/2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind, unter Vorbehalt der Verfügbarkeit der bestellten Artikel. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist oder wenn ein Produkt nicht mehr auf Lager ist. Weitere Einschränkungen sind möglich. 
    Geschäftsbedingungen Mehr erfahren
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ E-A-Rcap/Flexicap/E-A-Rband Ersatzstöpsel (VE=10Paar) > Farbe: Gelb