Learn More
3M™ E-A-R™ E-A-Rsoft Gelbe Ohrstöpsel
Hohe Dämpfung dank langsam expandierendem PU-Schaumstoff. 3M E-A-R Polyurethan-Ohrstöpsel – 36 dB.
Marke: 3M™ 7000052845
56.95 CHF gültig bis 2025-06-08
Benutzen Sie den Promotions-Code "24131" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus einem langsam expandierenden PU-Schaumstoff
- Sorgt für gleichmäßig verteilten Druck, bietet Flexibilität und eine gute Abdichtung bei optimalem Komfort.
- Die helle Neonfarbe wirkt ansprechend auf Anwender
Spezifikation
Neongelb | |
Vinyl | |
36 dB | |
Ohrstöpsel | |
Roll-down |
CE-Kennzeichnung | |
200/Pckg. | |
Mit Trageband | |
Polyurethan |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ E-A-R™ E-A-Rsoft Gelbe Ohrstöpsel > Farbe:Gelbes Neon; Menge:200/Packung
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur