Learn More
Beta-Propiolacton, 98 %, Pure, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10625511
Zum Warenkorb hinzufügen
Beta-Propiolacton, 98 %, Pure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10625511
25 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10625511
Marke: Thermo Scientific Acros 269040250
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Packaging Note: Glass bottle is put into a can for shipping.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57-57-8
Summenformel C3H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 72.06
MDL-Nummer MFCD00005169
InChI-Schlüssel VEZXCJBBBCKRPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym beta-propiolactone, propiolactone, 2-oxetanone, propanolide, betaprone, 3-propanolide, 1,3-propiolactone, 3-propiolactone, beta-propionolactone, beta-propiolaktonMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2365
ChEBI CHEBI:49073
IUPAC-Name Oxetan-2-eins
SMILES O=C1CCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material β-Propiolactone
Namenshinweis Pure
Dichte 1.1460g/mL
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 mL
Formelmasse 72.06
Güte Rein
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0438090 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number269041000,269040050,269040250,269045000
ChargennummerA0437091 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number269041000,269040050,269040250,269045000
ChargennummerA0441579 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/05/2024 Catalog Number269041000,269040050,269040250,269045000
ChargennummerA0444258 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/03/2024 Catalog Number269041000,269040050,269040250,269045000
ChargennummerA0438093 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/02/2024 Catalog Number269041000,269040050,269040250,269045000
Name des Produkts
Beta-Propiolacton, 98 %, Pure, Thermo Scientific Chemicals >