Learn More
Bel-Art™ Mikroröhrchen-Homogenisator: Pistille und Röhrchen
Chemikalien- und hitzebeständig, farblos
63.64 CHF - 188.00 CHF
Spezifikation
Spannung 0/1 V
Material Polypropylen
DNase-frei Ja
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikroröhrchen-Homogenisatorsystem
Verpackungsmenge 100/Packung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Verpackungsart Probenvolumen (metrisch) Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Verpackungsart Probenvolumen (metrisch) Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
17739824
Unterlagen ansehen
Bel-Art™
F65000-0005
Einzelpackung 38 ml Pistill und Röhrchen
188.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15411864
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Bel-Art™
F65000-0006
Einzelpackung 1,5 ml Pistill und Röhrchen
169.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
17759824
Unterlagen ansehen
Bel-Art™
F65000-9006
Großpackung 1,5 ml Pistill und Röhrchen
141.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17729824
Unterlagen ansehen
Bel-Art™
F65000-0001
Einzelpackung 38 ml Stößel Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
17573016
Unterlagen ansehen
Bel-Art™
F65000-0002
Einzelpackung 1.5 mL Stößel
135.07 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17749824
Unterlagen ansehen
Bel-Art™
F65000-9001
Großpackung 38 ml Stößel
136.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15795513
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Bel-Art™
F65000-9002
Großpackung 1,5 ml Stößel
131.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17142486
Unterlagen ansehen
Bel-Art™
F65000-0004
Einzelpackung 1.5 mL Tube Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Chemikalien- und hitzebeständig, farblos
Passende Pistillspitzen und Mikroröhrchen können entweder mit Homogenisator oder bei der Verarbeitung per Hand verwendet werden.
  • Enge Toleranzen, gründliche Homogenisierung und Mahlen von Materialien
  • Chemikalien- und hitzebeständig, ohne Färbemittel, um das Auslaugen von Schwermetallen in Proben zu vermeiden
  • Hergestellt und verpackt in Reinräumen der Klasse 10,000
  • Zertifiziert DNase-, RNase- und Pyrogen-frei
  • Hergestellt aus Polypropylen ohne tierische und Bestandteile aus Phthalat/Phthalsäureester
  • Erhältlich in Einzel- oder Großpackungen
Pistille
  • Der einzigartige gerippte schafft lässt eine präzise fingergesteuerte Homogenisierung scherempfindlicher Proben zu
  • Eignet sich für die meisten motorisierten Mixadapter
Röhrchen
  • Röhrchenboden sind 25 % dicker als Industriestandard
  • Mattierte Seiten- und Deckeloberflächen für die Beschriftung, Schnappverschluss für positive Dichtung und durchstechbares Oberteil
Spezifikation
Spezifikation
0/1 V
Ja
100/Packung
Polypropylen
Mikroröhrchen-Homogenisatorsystem
Ja
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ Mikroröhrchen-Homogenisator: Pistille und Röhrchen