Learn More
Bel-Art™ Mikroröhrchen-Homogenisator: Pistille und Röhrchen
Chemikalien- und hitzebeständig, farblos
Marke: Bel-Art™ F65000-9002
119.53 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24140" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Chemikalien- und hitzebeständig, farblos
Passende Pistillspitzen und Mikroröhrchen können entweder mit Homogenisator oder bei der Verarbeitung per Hand verwendet werden.
- Enge Toleranzen, gründliche Homogenisierung und Mahlen von Materialien
- Chemikalien- und hitzebeständig, ohne Färbemittel, um das Auslaugen von Schwermetallen in Proben zu vermeiden
- Hergestellt und verpackt in Reinräumen der Klasse 10,000
- Zertifiziert DNase-, RNase- und Pyrogen-frei
- Hergestellt aus Polypropylen ohne tierische und Bestandteile aus Phthalat/Phthalsäureester
- Erhältlich in Einzel- oder Großpackungen
- Der einzigartige gerippte schafft lässt eine präzise fingergesteuerte Homogenisierung scherempfindlicher Proben zu
- Eignet sich für die meisten motorisierten Mixadapter
- Röhrchenboden sind 25 % dicker als Industriestandard
- Mattierte Seiten- und Deckeloberflächen für die Beschriftung, Schnappverschluss für positive Dichtung und durchstechbares Oberteil
Spezifikation
Stößel | |
1,5 ml | |
Ja | |
100/Packung | |
Ja |
0/1 V | |
Polypropylen | |
Mikroröhrchen-Homogenisatorsystem | |
Großpackung |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 %