Learn More
Bel-Art™ Mikroröhrchen-Homogenisator: Pistille und Röhrchen
Chemikalien- und hitzebeständig, farblos
Marke:  Bel-Art™ F65000-0002
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17573016
  • 135.07 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-09-2025
Beschreibung
Chemikalien- und hitzebeständig, farblos
Matched pestle tips and micro tubes can be used either with homogenizer or with hand processing.
  • Tight tolerances, thorough homogenization and grinding of materials
  • Chemical and heat resistant, colorant-free to eliminate potential leaching of heavy metals into samples
  • Manufactured and packaged in class 10,000 cleanroom
  • Certified DNase, RNase and Pyrogen-free
  • Made of animal and phalate/phalate-ester free polypropylene
  • Available in individual or bulk packs
Pestles
  • Unique ribbed shaft provides precise finger control of homogenization for shear sensitive samples
  • Fit most motorized mixer adapters
Tubes
  • Tube bottom 25% thicker bottoms than industry standard
  • Frosted side and cap surfaces for labeling, positive seal snap-cap design and pierceable top
Spezifikation
Spezifikation
Stößel
1.5 mL
Ja
100/Pk.
Ja
0/1 V
Polypropylen
Mikroröhrchen-Homogenisatorsystem
Einzelpackung
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ Mikroröhrchen-Homogenisator: Pistille und Röhrchen > 1.5ml Pestle; Individual pack