Learn More
Bel-Art™ Mikroröhrchen-Homogenisator: Pistille und Röhrchen
Chemikalien- und hitzebeständig, farblos
Marke:  Bel-Art™ F65000-9006
133.95 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25045" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17759824
  • 141.00 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-08-2025
Beschreibung
Chemikalien- und hitzebeständig, farblos
Passende Pistillspitzen und Mikroröhrchen können entweder mit Homogenisator oder bei der Verarbeitung per Hand verwendet werden.
  • Enge Toleranzen, gründliche Homogenisierung und Mahlen von Materialien
  • Chemikalien- und hitzebeständig, ohne Färbemittel, um das Auslaugen von Schwermetallen in Proben zu vermeiden
  • Hergestellt und verpackt in Reinräumen der Klasse 10,000
  • Zertifiziert DNase-, RNase- und Pyrogen-frei
  • Hergestellt aus Polypropylen ohne tierische und Bestandteile aus Phthalat/Phthalsäureester
  • Erhältlich in Einzel- oder Großpackungen
Pistille
  • Der einzigartige gerippte schafft lässt eine präzise fingergesteuerte Homogenisierung scherempfindlicher Proben zu
  • Eignet sich für die meisten motorisierten Mixadapter
Röhrchen
  • Röhrchenboden sind 25 % dicker als Industriestandard
  • Mattierte Seiten- und Deckeloberflächen für die Beschriftung, Schnappverschluss für positive Dichtung und durchstechbares Oberteil
Spezifikation
Spezifikation
Pistill und Röhrchen
1,5 ml
Ja
100/Packung
Ja
0/1 V
Polypropylen
Mikroröhrchen-Homogenisatorsystem
Großpackung
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ Mikroröhrchen-Homogenisator: Pistille und Röhrchen > 1,5 ml Stößel und Röhrchen; Einzelpackung