Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Techni-Dome™ 360 Handschuhkammer
Die SP Scienceware™ Techni-Dome™ 360 Handschuhkammer bietet einen großzügigen Innenraum mit einer kleinen Stellfläche, die auf dem Labortisch Platz spart.
Marke: Bel-Art™ F50030-0000
Beschreibung
Zum Verwenden der Handschuhkammer die obere Hälfte öffnen, Materialien auf die mitgelieferte Plattform legen und das Gerät schließen. Wenn die obere Hälfte nicht verwendet wird, kann sie zur praktischen Aufbewahrung in den Boden gefaltet werden.
- Aus transparentem Polycarbonat, das eine ungehinderte Sicht aus jedem Winkel ermöglicht
- Eingegossene Griffe und geringes Gewicht bieten Tragbarkeit, wodurch sich das Gerät für den Einsatz unterwegs eignet
- Die stoßfeste und kratzfeste Oberfläche sorgt für eine lange Lebensdauer
- Die glatte, halbkugelförmige Innenseite ist leicht zu reinigen
- Die eingegossenen Griffe und das leichte Gewicht von 5 kg (11 lb.) sorgen für Tragbarkeit und eignen sich für den Einsatz unterwegs
- Gasanschlüsse oben und unten sowie ein im Lieferumfang enthaltener Absperrhahn mit Stopfen können zum Spülen des Handschuhfachs mit Stickstoff oder anderen Gasen verwendet werden, um eine kontrollierte Atmosphäre zu schaffen
- Zwei runde, 6 Zoll große Handschuhanschlüsse für Standardhandschuhe, die für Öffnungen mit einem Durchmesser von 6 Zoll geeignet sind; Handschuhe (H50029-0000) und Klemmringe (H50029-0200) sind nicht im Lieferumfang enthalten
- Gesamtvolumen: 65 L (4000 Kubikzoll)
- Gesamtabmessungen: 60 B × 60 H cm (22 × 22 Zoll)
- Gesamtvolumen: 65 Kubikzoll (4000 L)
- Gesamtabmessungen B × H: 22 × 22 Zoll (60 x 60 cm)
- Gewicht: 11 lb (5 kg)
Spezifikation
Glove Box | |
22 in. | |
Techni-Dome 360 | |
65 l | |
60 cm |
Polycarbonat | |
60 cm | |
17.17 gal. | |
22 in. |