Learn More
Vitlab™ Pinzette aus Polymethylpenten (PMP)
Die Konstruktion mit PMP gewährleistet besondere Widerstandsfähigkeit. VITLab™ Pinzetten aus Polymethylpenten eignen sich optimal zum Abfüllen und Umgießen.
Marke: Vitlab™ 67895
Beschreibung
- Weiß, spitz, elastisch
Spezifikation
Spitzes Ende | |
115 mm | |
10 Packung | |
Pinzette |
Polymethylpenten | |
Pinzette | |
Für Autoklaven und Mikrowellen, zum Abfüllen und Umgießen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Vitlab™ Pinzette aus Polymethylpenten (PMP) > Länge:115mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur