Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Tragbares Handschuhkastensystem
Der Bediener und die externe Umgebung werden durch das SP Scienceware™ tragbare Handschuhboxsystem geschützt, einem leichten, eigenständigen tragbaren Isolierungsschrank.
Marke: Bel-Art™ H50028-2001
1933.25 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Im Lieferumfang sind ein Paar Handschuhe und zwei Klemmringe enthalten
Beschreibung
- Das große Acrylfenster mit runden, 6 Zoll großen Handschuhöffnungen ermöglicht eine sichere Sicht auf den Betrieb; die seitliche Öffnung mit einem Durchmesser von 8 Zoll ermöglicht ein einfaches Einsetzen von Materialien und Ausrüstung
- Große Neoprenhandschuhe mit einer Länge von 22 Zoll (20 Zoll installiert) sind im Lieferumfang enthalten; bieten guten Schutz vor Gas, Flüssigkeiten oder Feststoffen
- Handschuhe sind mit Klemmringen an den runden, Zoll großen Öffnungen befestigt (im Lieferumfang enthalten)
- Gehäuse aus LDPE mit abgerundeten Ecken für einfache Reinigung
Bestellinformation
Abmessungen (L x B x H): 13 x 27 x 22 Zoll (33 x 69 x 56 cm). Versandgewicht: 38 lb. (17.2 kg). Beachten Sie, dass Ersatzklemmringe (Herst.- Nr. 500290200) und Ersatzneoprenhandschuhe (Herst.- Nr. H500290000) erhältlich sind.
Spezifikation
Glove Box | |
13 in. | |
22 in. | |
Mit Gasanschlüssen | |
68,5 cm |
LDPE | |
33 cm | |
55 cm | |
27 in. |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
Neues Angebot Jetzt sparen