Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Sterileware™ Sense-Able Scoops™ Mit Metalldetektoren und Röntgengeräten detektierbare Schaufeln
Löffel und Löffelfragmente können mithilfe standardmäßiger Metalldetektoren und Röntgengeräte erkannt werden, um eine mögliche Kontamination der Produktion, Quarantänefälle und Rückrufe zu verhindern
Marke: Bel-Art™ H36906-0006
Beschreibung
- Standardmetalldetektions- und -röntgengeräte können bis zu 1.6 mm3 kleine Schaufelfragmente erkennen
- Hergestellt mit einer eigens produzierten Polystyrolharzmischung in FDA-Qualität, die Spurenmengen an Edelstahl enthält Dunkelblau oder Schwarz bieten einen kontrastreichen Hintergrund für ein bessere Sichtbarkeit des Materials; die blaue Färbung entspricht dem Industriestandard für metallerkennende Materialien
- Lange Griffe an 2 und 4 oz.-Schaufeln halten die Hand weiter von der Probe entfernt, um die Kontamination oder Exposition zu verringern
- Flacher Boden an 2 und 4 oz.-Schaufeln hält die Schaufel aufrecht für die Verwendung als ein Wägeschiffchen: kein Verschütten, wenn sie auf einer ebenen Fläche ruht
- Einzeln verpackt in Polyethylenbeutel und gammasterilisiert, mit Chargenstempel — bereit für einmalige Verwendung und Entsorgung
Spezifikation
Schaufel aus Metall und Röntgensichtbar | |
Not Autoclavable | |
8 oz. | |
Ja | |
Blau | |
FDA | |
Metalldetektion und Röntgengeräte | |
4,9 cm | |
2.18 Zoll | |
5,6 cm | |
5,4 cm |
Polystyrolharz | |
Flach | |
250 ml | |
Steril | |
Imprägniert mit Edelstahlpulver | |
Verhindert mögliche Kontamination bei Produktion, Quarantäne und Neukalibrierung | |
1,93 in. | |
5,31 in. | |
13,5 cm | |
2,12 in. |