Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Sterileware™ Sense-Able Scoops™ Mit Metalldetektoren und Röntgengeräten detektierbare Schaufeln
Löffel und Löffelfragmente können mithilfe standardmäßiger Metalldetektoren und Röntgengeräte erkannt werden, um eine mögliche Kontamination der Produktion, Quarantänefälle und Rückrufe zu verhindern
242.00 CHF - 857.49 CHF
Spezifikation
Produkttyp Schaufel aus Metall und Röntgensichtbar
Material Polystyrolharz
Autoklavierbar Not Autoclavable
Ausführung unten Flach
Einwegprodukt Single-use
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Farbe Länge (angloamerikanisch) Griff Länge (metrisch) Griff Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Farbe Länge (angloamerikanisch) Griff Länge (metrisch) Griff Preis Menge & Verfügbarkeit  
12383750
Unterlagen ansehen
Bel-Art™
H36902-0005
60 mL Black 5 Zoll 12.7 cm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12360180
Unterlagen ansehen
Bel-Art™
H36906-0005
250 mL Black 2.18 Zoll 5.6 cm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15503054
Unterlagen ansehen
Bel-Art™
H369040005
125 mL Black 5 in. 12.7 cm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11725234
Unterlagen ansehen
Bel-Art™
H369040005
125 mL Black 5 in. 12.7 cm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
13482489
Unterlagen ansehen
Bel-Art™
H36902-0006
60 mL Blau 5 Zoll 12,7 cm
242.00 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
13412499
Unterlagen ansehen
Bel-Art™
H36906-0006
250 ml Blau 2.18 Zoll 5,6 cm
585.00 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
13402499
Unterlagen ansehen
Bel-Art™
H36904-0006
125 mL Blau 5 Zoll 12,7 cm
360.00 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Standardmetalldetektions- und -röntgengeräte können bis zu 1.6 mm3 kleine Schaufelfragmente erkennen
  • Hergestellt mit einer eigens produzierten Polystyrolharzmischung in FDA-Qualität, die Spurenmengen an Edelstahl enthält Dunkelblau oder Schwarz bieten einen kontrastreichen Hintergrund für ein bessere Sichtbarkeit des Materials; die blaue Färbung entspricht dem Industriestandard für metallerkennende Materialien
  • Lange Griffe an 2 und 4 oz.-Schaufeln halten die Hand weiter von der Probe entfernt, um die Kontamination oder Exposition zu verringern
  • Flacher Boden an 2 und 4 oz.-Schaufeln hält die Schaufel aufrecht für die Verwendung als ein Wägeschiffchen: kein Verschütten, wenn sie auf einer ebenen Fläche ruht
  • Einzeln verpackt in Polyethylenbeutel und gammasterilisiert, mit Chargenstempel — bereit für einmalige Verwendung und Entsorgung
Spezifikation
Spezifikation
Schaufel aus Metall und Röntgensichtbar
Not Autoclavable
Single-use
Imprägniert mit Edelstahlpulver
Verhindert mögliche Kontamination bei Produktion, Quarantäne und Neukalibrierung
Polystyrolharz
Flach
Steril
FDA
Metalldetektion und Röntgengeräte
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Sterileware™ Sense-Able Scoops™ Mit Metalldetektoren und Röntgengeräten detektierbare Schaufeln