Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Extractors For Soxhlet Extraction Apparatus
For continuous extraction of analytes from a solid into an organic solvent.
Marke: DWK Life Sciences 415010
327.15 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Benetzte Teile sind aus WHEATON 33 Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen gemäß ASTM E 438 Typ I, Klasse A-Anforderungen, hergestellt
Spezifikation
Soxhlet Extraktionsapparat | |
Borosilikatglas | |
ASTM E 438 | |
55/50 | |
5 cm | |
25 cm |
Soxhlet-Extraktor | |
Zur kontinuierlichen Extraktion von Analyten aus einem Feststoff in ein organisches Lösungsmittel | |
24/40 | |
1,96 in. | |
9,84 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ Extractors For Soxhlet Extraction Apparatus > Extraktor, 50 Gehäuse-ID x 250mm Länge, 55/50 Außenschliffe
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur