Learn More
QuantStudio™ 5 Food Safety Real-Time PCR System
Erkennen und quantifizieren Sie Nukleinsäure-Sequenzen mit Real-Time-PCR und einem 6-Farben-Detektionssystem für Ihre Anforderungen an Lebensmittelsicherheitstests.
Marke: Thermo Scientific Oxoid A36328
56406.23 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Carry out rapid food protection testing with the Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 Food Safety Real-Time PCR System. The affordable and easy-to-use system is ideal for users who need superior performance, maximum dye versatility, and security options in a real time PCR system.
The QuantStudio™5 Food Safety System is a high performance benchtop platform combining ease-of-use and system connectivity. Benefit from the flexibility of a 6-channel, 96-well, cloud-enabled open platform suitable for running our full range of PCR solutions for food safety, authenticity, and quality testing.
Erweitern Sie Ihre hausinternen PCR-Funktionen mit dem QuantStudio 5 Food Safety Real-Time PCR System (96-Well, 0,1 ml Block)—, einer vielseitigen 96-Well Plattform, die sich ideal für die Batch-Verarbeitung von ein bis mehreren hundert Proben pro Tag eignet.- Praktisches 96-Well Format: Minimiert den Aufwand für die Probeneinrichtung und ermöglicht gleichzeitig die Verwendung von Röhrchenstreifen.
- Erzielen Sie Leistung und Ergebnisse, auf die Sie sich verlassen können: Die OptiFlex-Technologie und die weiße LED-Optik ermöglichen eine leistungsstarke und empfindliche Datenerfassung, die die Genauigkeit von gut bis gut und von Gerät zu Gerät verbessert. Erkennen Sie Unterschiede in der Zielmenge, die bei Einzelplex-Reaktionen nur das 1,5-Fache betragen, und erhalten Sie 10 Protokolle des linearen dynamischen Bereichs.
- Sparen Sie wertvolle Zeit – die Veriflex-Blocktechnologie bietet 3 oder 6 unabhängige Temperaturbereiche für die Flexibilität, mehrere Experimente gleichzeitig auszuführen. Schnelles Thermocycling ist ebenfalls verfügbar, sodass Ergebnisse in weniger als 30 Minuten erzielt werden können.
- Entwickelt für Interaktivität: Der empfindliche, interaktive Touchscreen bietet eigenständige Funktionen, PIN-geschützte Benutzerkonten und Farbstoffkalibrierung/RNasen-P-Funktionalität.
- Effizient: Ermöglicht die Verarbeitung mehrerer Assays im gleichen Durchlauf.
- Einfache intuitive Software: Ermöglicht eine schnelle, einfache PCR-Einrichtung, automatische Dateninterpretation und Rückverfolgbarkeit der Ergebnisse. Neueste qPCR-Technologie, die Cloud-Vorteile ermöglicht, kompatibel mit RapidFinder™ Analysis v1.0 Software oder höher für validierte SureTect™ PCR Assays und Thermo Scientific™ RapidFinder™Salmonella Multiplex Assay.
- Maximieren Sie den Platz auf dem Labortisch: Dieses kompakte Gerät kann als eigenständiges Gerät oder mit einem Computer konfiguriert werden, um allen Laboranforderungen gerecht zu werden.
- Engagierter Service und Support: Mit unseren erfahrenen Wissenschaftlern und Ingenieuren, die sich für den schnellen und erstklassigen Support einsetzen. Erweiterte Service- und Supportpakete sind verfügbar. Von der präventiven Wartung bis hin zu Korrekturmaßnahmen, vom Leihgerät bis hin zu Anwendungsspezialisten vor Ort, erhalten Sie von den Experten für Echtzeit-PCR einen engagierten, lokalen Support. Werkseitig kalibriert: Minimale Kalibrierung empfohlen (alle zwei Jahre)
- Nehmen Sie das Gerät schnell in Betrieb: Das Gerät ist werkseitig für optische und thermische Genauigkeit kalibriert und wird in einem anwenderfreundlichen Paket geliefert, das eine schnelle Installation und einen sofortigen Einsatz ermöglicht.
Das QuantStudio 5 Food Safety System ist ein Echtzeit-PCR-System, das Hochgeschwindigkeitszyklen mit einem neuen, schnell rampenden Peltier-basierten Thermocycling-Block ermöglicht. In Kombination mit einer optischen Fast 96-Well Platte oder 8-Well Streifen und einer Hot-Start DNA Polymerase, einschließlich einer Master Mischung, einer Umwelt-Master-Mischung und/oder einem SureTect™ PCR Assay, liefert das QuantStudio 5 Food Safety System komplette Läufe in nur 30 Minuten, je nach Anwendung.
- Vorkalibrierte Farbstoffe bei der Installation: FAMTM/SYBR® Green, VIC®/JOETM/HEX/TET, ABY/NEDTM/TAMRATM/Cy3®, JUN, ROXTM/Texas Red™, MUSTANG PURPLE, Cy®5/LIZ™
Spezifikation
QuantStudio 5, Real-Time-PCR-System mit 96-Well, 0,1-ml-Block, Laptop, Software RapidFinder Analysis v1,0, RNase Platte | |
Touchscreen | |
QuantStudio 5 Food Safety Real-Time-PCR-System QuantStudio 5 Food Protection | |
PCR-System mit Laptop und RapidFinder Analysesoftware |