Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ Zentrifugenröhrchen-Gestelle, 50 ml
Zur Organisation von Röhrchen zum Aufbewahren und Verarbeiten. Bel Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ 50 ml-Zentrifugenröhrchengestelle.
64.05 CHF - 92.15 CHF
Spezifikation
Produkttyp Gestell für Zentrifugenröhrchen
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Blue
Aufnahmevermögen Röhrchen (50 ml)
Material Epoxidharz-beschichteter Stahldraht
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Positionen Abmessungen (L x B x H) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Positionen Abmessungen (L x B x H) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11372204
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Bel Art™
F18794-0000
8 14.9 x 8 x 9.2 cm
72.30 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11382204
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Bel Art™
F18794-0001
16 14.9 x 15.6 x 9.2 cm
64.05 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
12388169
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Bel Art™
F18794-0002
36 9 x 8,87 x 3,5 in. (22,9 x 22,3 x 8,9 cm)
92.15 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Wärmegehärtete Epoxidbeschichtung wird nicht durch organische Lösungsmittel, Salze und schwache Alkalien beeinträchtigt
  • Dampfautoklavierbar bei 121°C (250°F)
  • Temperaturbereich: -223 bis +121°C (-369 bis +250°F)
  • Fasst 50 ml-Zentrifugenröhrchen aus Kunststoff in einzelnen Wells mit jeweils 30 mm²
Spezifikation
Spezifikation
Gestell für Zentrifugenröhrchen
Blue
Epoxidharz-beschichteter Stahldraht
Yes, When Empty
Autoklavierbar
Röhrchen (50 ml)
3 Tiers
Non-sterile
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ Zentrifugenröhrchen-Gestelle, 50 ml