Learn More
Corning™ Schaum-Racks für Zentrifugenröhrchen, Premium-Qualität
Für Röhrchen mit konischem Boden
Marke: Corning™ 4365
42.66 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus Polystyrolschaum (PS)
- Robust und leicht für die wirtschaftliche Lagerung von Corning-Zentrifugenröhrchen
- Standard-Racks fassen eine Einzelgröße von 15 oder 50 ml-Röhrchen; Universal-Racks fassen sowohl 15 als auch 50 ml-Röhrchen
Spezifikation
Gestell für Zentrifugenröhrchen | |
Röhrchen (50 ml), Röhrchen (29,1 mm) | |
25 | |
Zentrifugenröhrchen mit konischem Boden | |
20/Packung |
Nicht autoklavierbar | |
Polystyrol | |
Unsteril | |
20/Karton | |
Fasst (25) 50 ml-Kunststoff-Zentrifugenröhrchen mit konischem Boden |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Schaum-Racks für Zentrifugenröhrchen, Premium-Qualität > Standard; für 25 (50 ml) Zentrifugenröhrchen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur