Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Lab-Aire™ II Glaswaren Trockengestelle
Als Wand- oder Tischmodell erhältliches Trockengestell für Glaswaren und Kunststoffe
114.00 CHF - 484.00 CHF
Spezifikation
Material | ABS-Kunststoff |
---|---|
Breite (metrisch) | 37,5 cm |
Breite (angloamerikanisch) | 14,75 in. |
Produktcode | Marke | Tiefe (angloamerikanisch) | Produkttyp | Höhe (angloamerikanisch) | Positionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Tiefe (angloamerikanisch) | Produkttyp | Höhe (angloamerikanisch) | Positionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11872801
|
Bel-Art™
F18933-0022 |
10 in. | Gestell, zweistufig für Labortisch | 15,4 in. | 76 |
345.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15540102
|
Bel-Art™
F18933-0015 |
7 in. | Gestell, dreistufig für Labortisch | 22,4 in. | 57 |
311.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15530102
|
Bel-Art™
F18933-0012 |
7 in. | Tischgestell mit 2 Ebenen | 15,4 in. | 38 |
231.74 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11862801
|
Bel-Art™
F18933-0021 |
10 in. | Tischgestell mit 1 Ebene | 8,4 in. | 38 |
229.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11803001
|
Bel-Art™
F18933-0011 |
5 in. | Gestell, einstufig für Labortisch/Wandbefestigung | 9,4 in. | 19 |
114.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11302754
|
Bel-Art™
F18933-0013 |
5 in. | Wandmontagegestell mit 3 Ebenen | 23,4 in. | 57 |
226.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11866331
|
Bel-Art™
F18933-0014 |
5 in. | Gestell, zweistufig für Wandbefestigung | 16,4 in. | 38 |
157.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11882801
|
Bel-Art™
F18933-0023 |
10 in. | Gestell, dreistufig für Labortisch | 22,4 in. | 114 |
484.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Wand- und Tischgestelle zum Trocknen von Glaswaren und Kunststoffartikeln
- Trocknen und lagern Sie empfindliche Laborgeräte, einschließlich Becher, Kolben, Flaschen, Reagenzgläser und Zylinder, auf diesen platzsparenden Trockengestellen
- Einseitige Tischmodelle passen flach gegen eine Wand
- Zweiseitige Tischmodelle liefern bei einer etwas größeren Stellfläche die doppelte Kapazität (bis zu 114 Zapfen)
- Drei Größen und Längen von Zapfen mit V-Kanal können zum Halten unterschiedlicher Laborgeräte neu positioniert werden
- Der robuste Körper und die Zapfen bestehen aus ABS-Kunststoff, korrodieren nicht und sind leicht sauber zu wischen
- Modelle zur Wandbefestigung haben Befestigungspunkte, die für genormte Stecktafeln passen
- Zapfen sind zur Umgestaltung des Gestells für bestimmte Trocknungsanforderungen getrennt erhältlich
Spezifikation
ABS-Kunststoff | |
37,5 cm | |
14,75 in. |