Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Lab-Aire™ II Glaswaren Trockengestelle
Als Wand- oder Tischmodell erhältliches Trockengestell für Glaswaren und Kunststoffe
Marke:  Bel-Art™ F18933-0012
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15530102
  • 231.74 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Wand- und Tischgestelle zum Trocknen von Glaswaren und Kunststoffartikeln
  • Trocknen und lagern Sie empfindliche Laborgeräte, einschließlich Becher, Kolben, Flaschen, Reagenzgläser und Zylinder, auf diesen platzsparenden Trockengestellen
  • Einseitige Tischmodelle passen flach gegen eine Wand
  • Zweiseitige Tischmodelle liefern bei einer etwas größeren Stellfläche die doppelte Kapazität (bis zu 114 Zapfen)
  • Drei Größen und Längen von Zapfen mit V-Kanal können zum Halten unterschiedlicher Laborgeräte neu positioniert werden
  • Der robuste Körper und die Zapfen bestehen aus ABS-Kunststoff, korrodieren nicht und sind leicht sauber zu wischen
  • Modelle zur Wandbefestigung haben Befestigungspunkte, die für genormte Stecktafeln passen
  • Zapfen sind zur Umgestaltung des Gestells für bestimmte Trocknungsanforderungen getrennt erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Tischgestell mit 2 Ebenen
38
14,75 in.
15,4 in.
17,8 cm
ABS-Kunststoff
37,5 cm
39 cm
7 in.