Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Lab-Aire™ II Glaswaren Trockengestelle
Als Wand- oder Tischmodell erhältliches Trockengestell für Glaswaren und Kunststoffe
Marke:  Bel-Art™ F18933-0014
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11866331
  • 157.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Wand- und Tischgestelle zum Trocknen von Glaswaren und Kunststoffartikeln
  • Trocknen und lagern Sie empfindliche Laborgeräte, einschließlich Becher, Kolben, Flaschen, Reagenzgläser und Zylinder, auf diesen platzsparenden Trockengestellen
  • Einseitige Tischmodelle passen flach gegen eine Wand
  • Zweiseitige Tischmodelle liefern bei einer etwas größeren Stellfläche die doppelte Kapazität (bis zu 114 Zapfen)
  • Drei Größen und Längen von Zapfen mit V-Kanal können zum Halten unterschiedlicher Laborgeräte neu positioniert werden
  • Der robuste Körper und die Zapfen bestehen aus ABS-Kunststoff, korrodieren nicht und sind leicht sauber zu wischen
  • Modelle zur Wandbefestigung haben Befestigungspunkte, die für genormte Stecktafeln passen
  • Zapfen sind zur Umgestaltung des Gestells für bestimmte Trocknungsanforderungen getrennt erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Gestell, zweistufig für Wandbefestigung
Laborglaswaren, Laborwaren aus Kunststoff
38
14,75 in.
16,4 in.
12,7 cm
Nicht autoklavierbar
ABS-Kunststoff
37,5 cm
41,7 cm
5 in.