Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Lab-Aire™ II Glaswaren Trockengestelle
Als Wand- oder Tischmodell erhältliches Trockengestell für Glaswaren und Kunststoffe
Marke: Bel-Art™ F18933-0023
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Wand- und Tischgestelle zum Trocknen von Glaswaren und Kunststoffartikeln
- Trocknen und lagern Sie empfindliche Laborgeräte, einschließlich Becher, Kolben, Flaschen, Reagenzgläser und Zylinder, auf diesen platzsparenden Trockengestellen
- Einseitige Tischmodelle passen flach gegen eine Wand
- Zweiseitige Tischmodelle liefern bei einer etwas größeren Stellfläche die doppelte Kapazität (bis zu 114 Zapfen)
- Drei Größen und Längen von Zapfen mit V-Kanal können zum Halten unterschiedlicher Laborgeräte neu positioniert werden
- Der robuste Körper und die Zapfen bestehen aus ABS-Kunststoff, korrodieren nicht und sind leicht sauber zu wischen
- Modelle zur Wandbefestigung haben Befestigungspunkte, die für genormte Stecktafeln passen
- Zapfen sind zur Umgestaltung des Gestells für bestimmte Trocknungsanforderungen getrennt erhältlich
Spezifikation
Gestell, dreistufig für Labortisch | |
ABS-Kunststoff | |
37,5 cm | |
57 cm | |
10 in. |
Laborglaswaren, Laborwaren aus Kunststoff | |
114 | |
14,75 in. | |
22,4 in. | |
25,4 cm |