Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Flowmi™ Zellsiebe für 1000 μl-Pipettenspitzen
Für eine schnelle und effiziente Filtrierung kleinvolumiger Proben (bis zu 1000 μl) vor FLOW- oder FACS Analysen (zum Patent angemeldet). Bel Art™ SP Scienceware™ Flowmi™ Zellsiebe für 1000 μl Pipettenspitzen sind steril und in zwei Porositätsgrößen erhältlich.
Marke: Bel-Art™ H13680-0040
141.14 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Für eine schnelle und effiziente Filtrierung kleinvolumiger Proben (bis zu 1000 μl) vor FLOW- oder FACS Analysen
- Bewahrt das Volumen beim Filtern kleiner Probenvolumen
- Entfernt Zellaggregate und schafft einheitliche Einzelzellsuspensionen
- Verringert die Gefahr des Verstopfens von FLOW- oder FACS-Instrumenten durch effektive Filterung von Zellrückständen
- Das kompakte Tablett stellt 50 Flowmi Zellsiebe zum praktischen Aufpressen auf die Spitze bereit. Es verfügt über eine verschiebbare Abdeckung für die einfache, einhändige Verwendung
- Die Verpackung in einem wiederverschließbaren Beutel gewährleistet Sterilität bei Verwendung im Laminarströmungsabzug oder auf der Sicherheitswerkbank
- Steril, 40 oder 70 μm Porosität
Spezifikation
Polyethylene | |
Für eine schnelle und effiziente Filtrierung kleinvolumiger Proben 1000 μl) vor dem Durchfluss oder einer FACS™ Analyse | |
Zellenfilter | |
Pipettenspitzen, 1000 μl, einschließlich Fisherbrand Sure-One, VWR, Axygen, Nichiryo, Eppendorf und mehr |
White | |
Kompakte Wanne | |
Steril | |
40 μm |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Videos
-
Bel-Art FLOWMI cell strainers
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30