Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Dry-Keeper™ Exsikkatorschränke
Transparente, langlebige Exsikkatorschränke aus PCV verfügen über schwarze ABS-Akzente und bewegliche Einlegeböden zur Anpassung der Trockenlagerplatzanordnung für feuchtigkeitsempfindliche Materialien
1445.00 CHF - 3102.32 CHF
Spezifikation
Material Methylmethacrylat
Produkttyp Desiccator
Ausführung der Tür Mit Scharnier und Dichtung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Angepasst an die trockene Lagerung von feuchtigkeitsempfindlichen Produkten, kann mit Scienceware™ Exsikkatorkartuschen, -behältern oder ähnlichen Exsikkatoren verwendet werden
Volumen (angloamerikanisch) 2 ft.³
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Farbe Schrankausführung Anzahl Einschübe Aufnahmevermögen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Schrankausführung Anzahl Einschübe Aufnahmevermögen Preis Menge & Verfügbarkeit  
17823578
Unterlagen ansehen
Bel Art™
H42058-0003
Klar Horizontal 2 einstellbar 87 Kanister
3102.32 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10721394
Unterlagen ansehen
Bel Art™
H42058-0001
Durchscheinend Horizontal 2 verstellbare, perforierte Einlegeböden 78 Kanister
2050.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-12-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10155043
Unterlagen ansehen
Bel Art™
H42056-0001
Durchscheinend Vertikal 3 verstellbare, perforierte Einlegeböden 70 Kanister Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Großzügiges Innenraumvolumen von 2 ft.³
  • Verstellbare, herausnehmbare und perforierte Einlegeböden ermöglichen eine vollständige Luftzirkulation; zusätzliche Einlegeböden und Schienen sind separat erhältlich
  • Großes, in der Tür befindliches Hygrometer mit Drehscheibe zur einfachen Visualisierung der RL in %
  • Die abgedichtete Tür schließt mit zwei Verriegelungen für eine dichte Abdichtung
  • Standardschränke enthalten Trockenmitteltabletts (Trockenmittel separat erhältlich)
Horizontale Schränke
  • Mit zwei Einlegeböden
  • Die Einschubschienen können auf einer von acht Schritten in Intervallen von 1.1 Zoll (28 mm) neu positioniert werden
  • 17.75 x 9 Zoll (45 x 23 cm) große Innenöffnung
Vertikale Schränke
  • Mit drei Einlegeböden
  • Die Einschubschienen können auf einer beliebigen der 15 Schritte in Intervallen von 1.1 Zoll (28 mm) neu positioniert werden
  • 10 x 17 Zoll (25 x 43 cm) große Innenöffnung
Automatische Exsikkatoren
  • 120Das elektronische Wechselstrom-Entfeuchtersystem hält die relative Luftfeuchtigkeit bei 30 bis 40 %† aufrecht; stellt Zirkulation von trockener Luft im gesamten Schrank sicher
  • Stellt permanentes Trockenmittel in der Steuereinheit bereit
  • Rotes Licht zeigt den Betrieb der 4.5 Stunden langen Absorptionszeit an; grünes Licht zeigt den Betrieb der 0.5 Stunden langen Regeneration des Trockenmittels an
†Die relative Luftfeuchtigkeit im Schrankinneren kann je nach Raumtemperatur, relativer Luftfeuchtigkeit im Raum und den Einsatzbedingungen variieren.
Spezifikation
Spezifikation
Methylmethacrylat
Mit Scharnier und Dichtung
2 ft.³
Desiccator
Angepasst an die trockene Lagerung von feuchtigkeitsempfindlichen Produkten, kann mit Scienceware™ Exsikkatorkartuschen, -behältern oder ähnlichen Exsikkatoren verwendet werden
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel Art™ SP Scienceware™ Dry-Keeper™ Exsikkatorschränke