Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Dry-Keeper™ Exsikkatorschränke
Transparente, langlebige Exsikkatorschränke aus PCV verfügen über schwarze ABS-Akzente und bewegliche Einlegeböden zur Anpassung der Trockenlagerplatzanordnung für feuchtigkeitsempfindliche Materialien
Marke:  Bel Art™ H42058-0001
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10721394
  • 2050.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Großzügiges Innenraumvolumen von 2 ft³
  • Verstellbare, herausnehmbare und perforierte Einlegeböden ermöglichen eine vollständige Luftzirkulation; zusätzliche Einlegeböden und Schienen sind separat erhältlich
  • Großes, in der Tür befindliches Hygrometer mit Drehscheibe zur einfachen Visualisierung der RL in %
  • Die abgedichtete Tür schließt mit zwei Verriegelungen für eine dichte Abdichtung
  • Standardschränke enthalten Trockenmitteltabletts (Trockenmittel separat erhältlich)
Horizontale Schränke
  • Mit zwei Einlegeböden
  • Die Einschubschienen können auf einer von acht Schritten in Intervallen von 1,1 in. (28 mm) neu positioniert werden
  • Die Öffnung im Innenraum misst 17,75 x 9 in. (45 x 23 cm)
Vertikale Schränke
  • Mit drei Einlegeböden
  • Die Einschubschienen können auf einer beliebigen der 15 Schritte in Intervallen von 1,1 in. (28 mm) neu positioniert werden
  • Die Öffnung im Innenraum misst 10 x 17 in. (25 x 43cm)
†Die relative Luftfeuchtigkeit im Schrankinneren kann je nach Raumtemperatur, relativer Luftfeuchtigkeit im Raum und den Einsatzbedingungen variieren.
Spezifikation
Spezifikation
Durchscheinend
Methylmethacrylat
Mit Scharnier und Dichtung
78 Kanister
2 verstellbare, perforierte Einlegeböden
15,5 in.
17.7 in.
13,5 in.
34,2 cm
50 cm
Horizontal
Desiccator
Angepasst an die trockene Lagerung von feuchtigkeitsempfindlichen Produkten, kann mit Scienceware™ Exsikkatorkartuschen, -behältern oder ähnlichen Exsikkatoren verwendet werden
Schwarze Akzente aus ABS, 3 verstellbare Lochblech-Einlegeböden mit Schienen, Exsikkatortablett und Hygrometer mit Zeiger, 2 Metallscharniere und Sperrriegel, an der Tür befestigtes Hygrometer
2 ft.³
39 cm
45 cm
9.8 in.
19,62 in.
Name des Produkts
Bel Art™ SP Scienceware™ Dry-Keeper™ Exsikkatorschränke > 19.63 x 14.75 x 13.75 Zoll (L x B x H) (50 x 37 x 35 cm); ohne Auto-Exsikkator