Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Dry-Keeper™ Exsikkatorschränke
Transparente, langlebige Exsikkatorschränke aus PCV verfügen über schwarze ABS-Akzente und bewegliche Einlegeböden zur Anpassung der Trockenlagerplatzanordnung für feuchtigkeitsempfindliche Materialien
Marke:  Bel Art™ H42058-0003
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17823578
  • 3102.32 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Generous 2 cu. ft. interior volume
  • Adjustable, removable, and perforated shelves facilitate full circulation of air; additional shelves and rails sold separately
  • Large, in-door dial hygrometer for easy visualization of RH%
  • Gasketed door closes with two latches for a tight seal
  • Standard cabinets include desiccant tray (desiccant sold separately)
Horizontal Cabinets
  • Include two shelves
  • Shelf rails can be repositioned on any one of eight steps set at 1.1 in. (28 mm) intervals
  • Interior opening measures 17.75 x 9 in. (45 x 23 cm)
Vertical Cabinets
  • Includes three shelves
  • Shelf rails can be repositioned on any one of 15 steps set at 1.1 in. (28 mm) intervals
  • Interior opening measures 10 x 17 in. (25 x 43 cm)
Autodesiccator (H42058-0003, H42056-1003)
  • 120VAC electronic dehumidification system maintains relative humidity levels at 30 to 40%†; keeps dry air circulating throughout the cabinet
  • Permanent desiccant contained in the control unit
  • Red light indicates operation of the 4.5 hour absorption period; green light indicates operation of the 0.5 hour regeneration of the desiccant
†Die relative Luftfeuchtigkeit im Schrankinneren kann je nach Raumtemperatur, relativer Luftfeuchtigkeit im Raum und den Einsatzbedingungen variieren.
Spezifikation
Spezifikation
Klar
Methylmethacrylat
Mit Scharnier und Dichtung
87 Kanister
2 einstellbar
24,25 Zoll
17.7 in.
13,75 Zoll
34.9 cm
39.3 cm
Horizontal
Desiccator
Angepasst an die trockene Lagerung von feuchtigkeitsempfindlichen Produkten, kann mit Scienceware™ Exsikkatorkartuschen, -behältern oder ähnlichen Exsikkatoren verwendet werden
Schwarze ABS-Akzente, 2 verstellbare Einlegeböden, automatischer Exsikkator, Hygrometer in der Tür
2 ft.³
61.6 cm
45 cm
9.8 in.
15,5 in.
120 V
Name des Produkts
Bel Art™ SP Scienceware™ Dry-Keeper™ Exsikkatorschränke > Horizontal