Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Dry-Keeper™ Exsikkatorschränke
Transparente, langlebige Exsikkatorschränke aus PCV verfügen über schwarze ABS-Akzente und bewegliche Einlegeböden zur Anpassung der Trockenlagerplatzanordnung für feuchtigkeitsempfindliche Materialien
Marke:  Bel-Art™ H42056-0001
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10155043
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Großzügiges Innenraumvolumen von 2 ft³
  • Verstellbare, herausnehmbare und perforierte Einlegeböden ermöglichen eine vollständige Luftzirkulation; zusätzliche Einlegeböden und Schienen sind separat erhältlich
  • Großes, in der Tür befindliches Hygrometer mit Drehscheibe zur einfachen Visualisierung der RL in %
  • Die abgedichtete Tür schließt mit zwei Verriegelungen für eine dichte Abdichtung
  • Standardschränke enthalten Trockenmitteltabletts (Trockenmittel separat erhältlich)
Horizontale Schränke
  • Mit zwei Einlegeböden
  • Die Einschubschienen können auf einer von acht Schritten in Intervallen von 1,1 in. (28  mm) neu positioniert werden
  • Die Öffnung im Innenraum misst 17,75 × 9 in. (45 × 23 cm)
Vertikale Schränke
  • Mit drei Einlegeböden
  • Die Einschubschienen können auf einer beliebigen der 15 Schritte in Intervallen von 1,1 in. (28  mm) neu positioniert werden
  • Die Öffnung im Innenraum misst 10 × 17 in. (25 × 43cm)
†Die relative Luftfeuchtigkeit im Schrankinneren kann je nach Raumtemperatur, relativer Luftfeuchtigkeit im Raum und den Einsatzbedingungen variieren.
Spezifikation
Spezifikation
Durchscheinend
Methylmethacrylat
Angepasst an die trockene Lagerung von feuchtigkeitsempfindlichen Produkten, kann mit Scienceware™ Exsikkatorkartuschen, -behältern oder ähnlichen Exsikkatoren verwendet werden
Schwarze Akzente aus ABS, 3 verstellbare Lochblech-Einlegeböden mit Schienen, Exsikkatortablett und Hygrometer mit Zeiger, 2 Metallscharniere und Sperrriegel, an der Tür befestigtes Hygrometer
2 ft.³
31,75 cm
25 cm
17.7 in.
15,5 in.
Vertikal
Mit Scharnier und Dichtung
70 Kanister
3 verstellbare, perforierte Einlegeböden
12,5 in.
9.8 in.
20 in.
51 cm
39,3 cm